Learn More
3,4-Dihidro-2H-1,5-benzodioxepina-7-carboxaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15408015 1 g 1 g
15418015 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15408015 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32167.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 67869-90-3 | C10H10O3 | 178.187 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67869-90-3
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.187
Número MDL MFCD01893356
Clave InChI LCSVYSVGXQQHSI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776388
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepina-7-carbaldehído
SMILES C1COC2=C(C=C(C=C2)C=O)OC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde
Punto de ebullición 120°C to 122°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-7-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde, 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde,3,4-dihydro, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepane-7-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine-7-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-7-carbaldehyd
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 95%