Learn More
Ácido 3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397469 5 g 5 g
11387469 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397469 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27862.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 175136-34-2 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, en los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua. Muy soluble en etanol y acetona.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175136-34-2
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.192
Número MDL MFCD00218806
Clave InChI FVLCICVRAPEYNX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2775654
Nombre IUPAC -3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amina
SMILES C1COC2=C(C=C(C=C2)N)OC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amine
Punto de fusión 79°C to 81°C
Punto de ebullición 123°C to 128°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Sinónimo 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-amine, 2h-1,5-benzodioxepin-7-amine,3,4-dihydro, 2h-1,5-benzodioxepin-7-amine, 3,4-dihydro, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin-7-ylamine, maybridge1_002016, acmc-1c5sw, buttpark 12115-34, 3,4-trimethylenedioxyaniline, 7-amino-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine, 3, 4-dihydro-7-amino-2h-benzo b 1,4 dioxepine
Información de solubilidad Soluble in water. High soluble in ethanol,acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 98%