Learn More
Clorhidrato de 3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-6-ilmetilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10532842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10532842 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10292582 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10532842 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00413CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 499770-91-1
Fórmula molecular C10H13NO2
Peso molecular (g/mol) 179.22
Número MDL MFCD04972615
Clave InChI ZXJOKQNPRXXPJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-6-ylmethylamine, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-6-yl methanamine, 1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-6-yl methanamine, 2h-1,5-benzodioxepin-6-methanamine,3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-6-yl methanamine, vxu
PubChem CID 2794995
SMILES NCC1=C2OCCCOC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepin-6-ylmethylamine hydrochloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 1-(3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-6-il)metanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.68
Porcentaje de pureza 97%