Learn More
3,4-Dihidro-2H-1,4-benzoxazina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10803011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10803011 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10803011 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00300DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dihydro-2H-1, 4-benzoxazine
CAS 5735-53-5
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H9NO
Cantidad 1 g
Sinónimo benzomorpholine, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzoxazine, akos bc-1149, 3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin, pubchem22677, acmc-1amxt, 3,4-dihydro-2h-1,4-benzooxazine
Clave InChI YRLORWPBJZEGBX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COC2=CC=CC=C2N1
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina
Peso molecular (g/mol) 135.166
PubChem CID 585096
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17
Porcentaje de pureza 97%