Learn More
3,4-Dihidro-2H-1,4-benzoxazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436487 5 g 5 g
15426487 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33641.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5735-53-5 | C8H9NO | 135.166 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Los benzoiltiofenos son potenciadores alostéricos (AE) de la actividad agonista en el receptor A1 de la adenosina.
Solubilidad
Poco soluble en agua.(0,26 g/l) (25 °C),
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Garantizar una ventilación adecuada. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5735-53-5
Fórmula molecular C8H9NO
Peso molecular (g/mol) 135.166
Número MDL MFCD02181098
Clave InChI YRLORWPBJZEGBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzomorpholine, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzoxazine, akos bc-1149, 3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin, pubchem22677, acmc-1amxt, 3,4-dihydro-2h-1,4-benzooxazine
PubChem CID 585096
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina
SMILES C1COC2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Punto de ebullición 85°C (1 mmHg)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17
Porcentaje de pureza 97%