Learn More
Éster de pinacol del ácido 3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina-7-borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-boronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 1361110-64-6 |
| Fórmula molecular | C14H20BNO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3,4-Dihydro-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-1,4-benzoxazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20BNO3/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)10-5-6-11-12(9-10)17-8-7-16-11/h5-6,9,16H,7-8H2,1-4H3 |
| SMILES | NC1=CC2=NC3=C(C=CC=C3)OC2=CC1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 261.12 |