Learn More
3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina-2-carbonitrilo, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10473413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10473413 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10265834 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10473413 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC29716DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 86267-86-9
Fórmula molecular C9H8N2O
Peso molecular (g/mol) 160.176
Clave InChI YSTANLOUKDVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-2-carbonitrile, 2h,3h,4h-benzo e 1,4-oxazaperhydroine-2-carbonitrile, 2h-1,4-benzoxazine-2-carbonitrile,3,4-dihydro
PubChem CID 2795504
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina-2-carbonitrilo
SMILES C1C(OC2=CC=CC=C2N1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-2-carbonitrile
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.18
Porcentaje de pureza 97%