Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzotiazina, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447538 1 g 1 g
15457538 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447538 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61045.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3080-99-7 | C8H9NS | 151.23 g/mol
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzothiazine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3,4-dihidro-2H-1,4-benzotiazina es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en los campos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3080-99-7
Fórmula molecular C8H9NS
Peso molecular (g/mol) 151.23
Número MDL MFCD04038593
Clave InChI YBBLSBDJIKMXNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 thiazine, 2,3-dihydro-1,4-benzothiazine, 3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 thiazine, 2h-1,4-benzothiazine, 3,4-dihydro, benzothiomorpholine, thiaphenomorpholine, 2,3-dihydrobenzo-1,4-thiazine, 2,3-dihydro-4h-1,4-benzothiazine, 2h,3h,4h-benzo e 1,4-thiazine, 2h-1,4-benzothiazine,3,4-dihydro
PubChem CID 151064
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-2H-1,4-benzotiazina
SMILES C1CSC2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.23
Porcentaje de pureza 97%