Learn More
3,4-Dihidro-2(1H)-quinolinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10423474 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10423474 10 g Frasco de vidrio 10 g
10214624 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10423474 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398010100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 553-03-7 | C9H9NO | 147.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 553-03-7
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.18
Número MDL MFCD00016722
Clave InChI TZOYXRMEFDYWDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dihydro-2 1h-quinolinone, 3,4-dihydroquinolin-2 1h-one, hydrocarbostyril, 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one, 3,4-dihydrocarbostyril, 2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, dihydro-quinolinone, 3,4-dihydro-2-quinolinol, o-aminohydrocinnamic acid lactam, unii-2ckg6tx32f
PubChem CID 64796
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona
SMILES O=C1CCC2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dihydro-2(1H)-quinolinone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 165.0°C to 167.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Índice Merck 15, 4817
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dihydro-2(1H)-quinolinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.