Learn More
3,4-Dihidro-2-(1H)-quinolinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467677 1 g 1 g
15477677 5 g 5 g
15487677 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15467677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H36638.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 553-03-7 | C9H9NO | 147.18 g/mol
3,4-Dihydro-2-(1H)-quinolinone may be employed as medium supplement in the culture medium of Pseudomonas ayucida during enrichment culture experiments. It is used to prepare potent bicyclic peptide deformylase inhibitors with antibacterial effects. It is also used to synthesize substituted iminopiperidines as inhibitors of human nitric oxide synthase isoforms.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3,4-dihidro-2-(1H)-quinolinona puede usarse como suplemento del medio de cultivo de Pseudomonas ayucida durante experimentos de cultivo de enriquecimiento. También se utiliza para preparar potentes inhibidores de la deformilasa del péptido bicíclico con efectos antibacterianos y para sintetizar iminopiperidinas sustituidas y convertirlas en inhibidores de las isoformas humanas de sintasa de óxido nítrico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 553-03-7
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.18
Número MDL MFCD00016722
Clave InChI TZOYXRMEFDYWDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dihydro-2 1h-quinolinone, 3,4-dihydroquinolin-2 1h-one, hydrocarbostyril, 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one, 3,4-dihydrocarbostyril, 2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, dihydro-quinolinone, 3,4-dihydro-2-quinolinol, o-aminohydrocinnamic acid lactam, unii-2ckg6tx32f
PubChem CID 64796
SMILES O=C1CCC2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydro-2-(1H)-quinolinone
Punto de fusión 165°C to 167°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dihydro-2-(1H)-quinolinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4-Dihydro-2(1H)-quinolinone