Learn More
Clorhidrato de 3,4-dihidro-1-fenilisoquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dihydro-1-phenylisoquinoline Hydrochloride |
| CAS | 52250-51-8 |
| Fórmula molecular | C15 H13 N . Cl H |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Isoquinoline, 3,4-dihydro-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), Isoquinoline, 3,4-dihydro-1-phenyl-, hydrochloride (7CI,9CI), 1-Phenyl-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride, 3,4-Dihydro-1-phenylisoquinoline hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13N.ClH/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15;/h1-9H,10-11H2;1H |
| SMILES | Cl.C1Cc2ccccc2C(=N1)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 1-fenil-3,4-dihidroisoquinolina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 243.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.0815 |