Learn More
(±)-3',4'-Dihidro-1'-hidroxi-7'-metoxi-espiro[ciclopentano-1,2'(1'H)-naftaleno]-1'-acetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-3',4'-Dihydro-1'-hydroxy-7'-methoxy-spiro[cyclopentane-1,2'(1'H)-naphthalene]-1'-acetonitrile |
| CAS | 51491-09-9 |
| Fórmula molecular | C17H21NO2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 3',4'-Dihydro-1'-hydroxy-7'-methoxy-spiro[cyclopentane-1,2'(1'H)-naphthalene]-1'-acetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21NO2/c1-20-14-5-4-13-6-9-16(7-2-3-8-16)17(19,10-11-18)15(13)12-14/h4-5,12,19H,2-3,6-10H2,1H3 |
| SMILES | N#CCC1(O)C2=CC(OC)=CC=C2CCC31CCCC3 |
| Nombre IUPAC | 2-(1'-hidroxi-7'-metoxi-3',4'-dihidro-1'H-espiro[ciclopentano-1,2'-naftalen]-1'-il)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 271.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.16 |