Learn More
Ácido 3,4-difluorosalicílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322049 1 g 1 g
15463367 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322049 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26088.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 189283-51-0
Fórmula molecular C7H4F2O3
Peso molecular (g/mol) 174.103
Número MDL MFCD03428564
Clave InChI GWOOBUWKTOCYKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-difluorosalicylic acid, benzoic acid, 3,4-difluoro-2-hydroxy, 3,4-difluoro-2-hydroxy-benzoic acid, acmc-20anf8, 3,4-difluoro-hydroxybenzoic acid, 3,4-difluro-2-hydroxybenzoic acid, 3,4-difluoro-2-hydroxy benzoic acid, 3,4-bis fluoranyl-2-oxidanyl-benzoic acid
PubChem CID 2758286
Nombre IUPAC ácido 3,4-difluoro-2-hidroxibenzoico
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C(=O)O)O)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Difluorosalicylic acid
Punto de fusión 177°C to 179°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.1
Porcentaje de pureza 98%