Learn More
3',4'-Difluoropropiofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3',4'-Difluoropropiophenone |
| CAS | 23384-72-7 |
| Punto de ebullición | 64°C to 65°C (1.8 mmHg) |
| Fórmula molecular | C9H8F2O |
| Índice de refracción | 1.488 |
| Número MDL | MFCD00015505 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 2088650 |
| Sinónimo | 1-3,4-difluorophenyl propan-1-one, 3',4'-difluoropropiophenone, 3,4-difluoropropiophenone, propiophenone, 3',4'-difluoro, 1-propanone, 1-3,4-difluorophenyl, acmc-1cgp0, ksc551g8r, 1-3,4-difluorophenyl-1-propanone, 1-propanone,1-3,4-difluorophenyl, 1-3,4-difluorophenyl-1-propanone # |
| Clave InChI | FSZOBSMJJFHVCQ-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |