Learn More
3,4-Difluorofenilglioxal hidrato, 98 %, base de peso seco, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11349136 5 g 5 g
11339136 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349136 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20271.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 79784-34-2 | C8H4F2O2 | 170.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79784-34-2
Fórmula molecular C8H4F2O2
Peso molecular (g/mol) 170.12
Número MDL MFCD01733155
Clave InChI VZRYIZGMQICGSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-difluorophenylglyoxal hydrate, 2-3,4-difluorophenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, pubchem12210, 3,4-difluorophenylglyoxal monohydrate, 3,4-difluorophenylglyoxalhydrate, benzeneacetaldehyde,3,4-difluoro-a-oxo, 2-3,4-difluorophenyl-2-oxoethanal, hydrate
PubChem CID 2782289
Nombre IUPAC 2-(3,4-difluorofenil)-2-oxoacetaldehído; hidrato
SMILES FC1=CC=C(C=C1F)C(=O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Difluorophenylglyoxal hydrate
Punto de fusión 85°C to 90°C
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Cantidad 5 g
Beilstein 2574671
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.12 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%