Learn More
3,4-Difluorofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404324 5 g 5 g
11414324 25 g 25 g
11424324 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404324 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12596.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2713-33-9 | C6H4F2O | 130.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2713-33-9
Fórmula molecular C6H4F2O
Peso molecular (g/mol) 130.09
Número MDL MFCD00010315
Clave InChI BNPWVUJOPCGHIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 3,4-difluoro, 3,4-difluoro phenol, 3 4-difluorophenol, 3,4-difluoro-phenol, pubchem2315, acmc-1cmaj, 3,4-difluorophenol, ksc202q5j, bnpwvujopcghik-uhfffaoysa
PubChem CID 75927
Nombre IUPAC 3,4-difluorofenol
SMILES OC1=CC=C(F)C(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Difluorophenol
Punto de fusión 34°C to 38°C
Punto de ebullición 84°C to 86°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 57°C (134°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 5 g
Número UN UN2921
Beilstein 2081085
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.09
Porcentaje de pureza 98%