Learn More
3,4-Difluorofenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10113364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10113364 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
1 options
Código de producto. 10113364 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01786EB
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Difluorophenol
CAS 2713-33-9
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H4F2O
Fórmula lineal F2(C6H3)OH
Número MDL MFCD00010315
Cantidad 25 g
Sinónimo phenol, 3,4-difluoro, 3,4-difluoro phenol, 3 4-difluorophenol, 3,4-difluoro-phenol, pubchem2315, acmc-1cmaj, 3,4-difluorophenol, ksc202q5j, bnpwvujopcghik-uhfffaoysa
Clave InChI BNPWVUJOPCGHIK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(F)C(F)=C1
Nombre IUPAC 3,4-difluorofenol
Peso molecular (g/mol) 130.09
PubChem CID 75927
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.09
Porcentaje de pureza 97%