Learn More
3,4-Difluoronitrobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10226820 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10226820 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10219213 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10226820 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 241930250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 369-34-6 | C6H3F2NO2 | 159.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 369-34-6
Fórmula molecular C6H3F2NO2
Peso molecular (g/mol) 159.09
Número MDL MFCD00007198
Clave InChI RUBQQRMAWLSCCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-difluoronitrobenzene, benzene, 1,2-difluoro-4-nitro, 1-nitro-3,4-difluorobenzene, 1,2-difluoro-4-nitro-benzene, 3,4-difluoro nitrobenzene, pubchem2290, 3,4-difluornitrobenzene, 3.4-difluoronitrobenzene, 3, 4-difluoronitrobenzene, 3,4-difluoro-nitrobenzene
PubChem CID 123053
Nombre IUPAC 1,2-difluoro-4-nitrobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Difluoronitrobenzene
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.4410g/mL
Punto de ebullición 80°C to 81°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 80°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal F2(C6H3)NO2
Índice de refracción 1.5080 to 1.51
Cantidad 25 mL
Beilstein 05, III, 609
Gravedad específica 1.441
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.09
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Difluoronitrobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.