Learn More
3,4-Difluoroiodobenzene, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10338610 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25g; Glass bottle
Código de producto.
10338610 25g; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10338610 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 233180250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Difluoroiodobenzene
Nombre de nota 99%
CAS 64248-58-4
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.9900g/mL
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H3F2I
Fórmula lineal IC6H3F2
Índice de refracción 1.5570 to 1.559
Número MDL MFCD00044630
Cantidad 25g
Gravedad específica 1.99
Sinónimo 3,4-difluoroiodobenzene, 1,2-difluoro-4-iodo-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-iodo, 3,4-difluoro iodobenzene, pubchem3461, 3,4-difluoro-iodobenzene, 3,4-difluorophenyl iodide, 3,4-difluoro-1-iodobenzene, 1-iodo-3,4-difluoro-benzene
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Clave InChI KSASJELKLBIMSG-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=C(F)C=C(I)C=C1
Nombre IUPAC 1,2-difluoro-4-iodobenzene
Peso molecular (g/mol) 239.99
PubChem CID 2724444
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.99
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Difluoroiodobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.