Learn More
3,4-Difluorobencilamina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11418377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11418377 5 g 5 g
11408377 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11418377 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A18448.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 72235-53-1
Fórmula molecular C7H7F2N
Peso molecular (g/mol) 143.137
Número MDL MFCD00010145
Clave InChI PHLZUDXEBCQHKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-difluorobenzylamine, 3,4-difluorophenyl methanamine, 3,4-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 3,4-difluoro, 1-3,4-difluorophenyl methanamine, 3,4-difluorophenyl methylamine, 3, 4-difluorobenzylamine, pubchem1918, acmc-209omb, 3,4-difluoro-benzylamine
PubChem CID 123572
Nombre IUPAC (3,4-difluorofenil)metanamina
SMILES C1=CC(=C(C=C1CN)F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,4-Difluorobenzylamine
Densidad 1.21
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.493
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 6643539
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.14
Porcentaje de pureza 98%