Código de producto. 10013700
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
10013700
1 g
Frasco de vidrio
1 g
10416812
5 g
Frasco de vidrio
5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
10013700
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
311530010
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS
72235-53-1
Fórmula molecular
C7 H7 F2 N
Peso molecular (g/mol)
143.14
Número MDL
MFCD00010145
Clave InChI
PHLZUDXEBCQHKM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID
123572
Nombre IUPAC
(3,4-difluorofenil)metanamina
SMILES
C1=CC(=C(C=C1CN)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
3, 4-Difluorobenzylamine
Nombre de nota
97%
% mín. CAS
96.0
% máx. CAS
100.0
Color
De incoloro a amarillo
Densidad
1.2100g/mL
Temperatura de inflamación
79°C
Espectro infrarrojo
Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo
94% min. (GC)
Envase
Frasco de vidrio
Fórmula lineal
F2 C6 H3 CH2 NH2
Índice de refracción
1.4920 to 1.4940
Cantidad
1 g
Gravedad específica
1.21
Sinónimo
3,4-difluorobenzylamine, 3,4-difluorophenyl methanamine, 3,4-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 3,4-difluoro, 1-3,4-difluorophenyl methanamine, 3,4-difluorophenyl methylamine, 3, 4-difluorobenzylamine, pubchem1918, acmc-209omb, 3,4-difluoro-benzylamine
Formula Weight (peso de la fórmula)
143.14
Porcentaje de pureza
95%
Forma física
Líquido
Mostrar más
Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .