Learn More
Cloruro de 3,4-difluorobencilo, 98 %
Código de producto. 11494267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494267 10 g 10 g
11484267 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11494267 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20367.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 698-80-6
Fórmula molecular C7H5ClF2
Peso molecular (g/mol) 162.56
Número MDL MFCD00236218
Clave InChI VTGRVYJPIVZZGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-difluorobenzyl chloride, 4-chloromethyl-1,2-difluorobenzene, 3,4-difluorobenzylchloride, benzene, 4-chloromethyl-1,2-difluoro, 1-chloromethyl-3,4-difluorobenzene, alpha-chloro-3,4-difluorotoluene, 3, 4-difluorobenzyl chloride, pubchem7357, 4-chloromethyl-1,2-difluoro-benzene
PubChem CID 2736954
Nombre IUPAC 4-(clorometilo)-1,2-difluorobenceno
SMILES FC1=CC=C(CCl)C=C1F
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,4-Difluorobenzyl chloride
Punto de ebullición 27°C to 29°C (0.4 mmHg)
Cantidad 10 g
Número UN UN1760
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.57
Porcentaje de pureza 98%