Learn More
Cloruro de 3,4-difluorobencilo, 98 %
Código de producto. 11484267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484267 2.5 g 2.50 g
11494267 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20367.88
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 698-80-6
Fórmula molecular C7H5ClF2
Peso molecular (g/mol) 162.56
Número MDL MFCD00236218
Clave InChI VTGRVYJPIVZZGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-difluorobenzyl chloride, 4-chloromethyl-1,2-difluorobenzene, 3,4-difluorobenzylchloride, benzene, 4-chloromethyl-1,2-difluoro, 1-chloromethyl-3,4-difluorobenzene, alpha-chloro-3,4-difluorotoluene, 3, 4-difluorobenzyl chloride, pubchem7357, 4-chloromethyl-1,2-difluoro-benzene
PubChem CID 2736954
Nombre IUPAC 4-(clorometilo)-1,2-difluorobenceno
SMILES FC1=CC=C(CCl)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Difluorobenzyl chloride
Punto de ebullición 27°C to 29°C (0.4 mmHg)
Cantidad 2.5 g
Número UN UN1760
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.57
Porcentaje de pureza 98%