Learn More
Cloruro de 3,4-difluorobenzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388025 25 g 25 g
11378025 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388025 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08188.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 76903-88-3 | C7H3ClF2O | 176.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76903-88-3
Fórmula molecular C7H3ClF2O
Peso molecular (g/mol) 176.55
Número MDL MFCD00009930
Clave InChI RPQWXGVZELKOEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-difluorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 3,4-difluoro, 3,4-difluoro benzoyl chloride, pubchem14796, acmc-209p6r, 3,4 difluorobenzoylchloride, 3,4-diflorobenzoyl chloride, 3,4-difluorobezoyl chloride, 3,4-diflourobenzoyl chloride, ksc494e2f
PubChem CID 2724519
Nombre IUPAC cloruro de 3,4-difluorobenzoilo
SMILES FC1=CC=C(C=C1F)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Difluorobenzoyl chloride
Densidad 1.402
Punto de ebullición 185°C to 186°C
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Índice de refracción 1.511
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 4177619
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.55
Porcentaje de pureza 98%