Learn More
3,4-Difluorobenzotrifluoruro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11421107 5 g 5 g
11411107 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11421107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24096.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 32137-19-2 | Molecular Formula: C7H3F5 | Molecular Weight: 182.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32137-19-2
Fórmula molecular C7H3F5
Peso molecular (g/mol) 182.09
Número MDL MFCD00077510
Clave InChI MVCGQTYWLZSKSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-difluorobenzotrifluoride, 1,2-difluoro-4-trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha,3,4-pentafluorotoluene, benzene, 1,2-difluoro-4-trifluoromethyl, pubchem1651, ksc497k4r, 1,2-difluoro-4-trifluoromethyl benzene #
PubChem CID 602797
Nombre IUPAC 1,2-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC1=CC=C(C=C1F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Difluorobenzotrifluoride
Punto de ebullición 103°C to 104°C
Índice de refracción 1.3915
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1950149
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.1
Porcentaje de pureza 97%