Learn More
3,4-Difluorobenzofenona, 98 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Difluorobenzophenone |
| Punto de fusión | 55°C to 57°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 7808356 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.2 |
| Porcentaje de pureza | 98% |