Learn More
Ácido 3,4-difluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11472588 25 g 25 g
11452588 1 g 1 g
11462588 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15876.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 455-86-7 | C7H4F2O2 | 158.104 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 455-86-7
Fórmula molecular C7H4F2O2
Peso molecular (g/mol) 158.104
Número MDL MFCD00011672
Clave InChI FPENCTDAQQQKNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 3,4-difluoro, 3,4-fifluorobenzoic acid, 3,4-difluoro-benzoic acid, 3,4-dichloropnenol, pubchem1337, acmc-209k3h, 3,4-difluoro benzoic acid, ksc237g8t, rarechem al bo 0269, timtec-bb sbb006721
PubChem CID 99166
Nombre IUPAC ácido 3,4-difluorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Difluorobenzoic acid
Punto de fusión 121°C to 124°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 2085848
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.11
Porcentaje de pureza 98%