Learn More
Cloruro de 3,4-difluorobencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11324785 5 g 5 g
11314785 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324785 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17816.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 145758-05-0 | C6H3ClF2O2S | 212.595 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145758-05-0
Fórmula molecular C6H3ClF2O2S
Peso molecular (g/mol) 212.595
Número MDL MFCD00153120
Clave InChI FSGLUBQENACWCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-difluorobenzenesulphonyl chloride, 3,4-difluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-difluoro, 3,4-difluorophenyl chlorosulfone, 3,4-difluorobenzenesulfonylchloride, 3,4-difluorobenzene sulfonyl chloride, 3,4-difluorobenzenesulphonylchloride, pubchem1958, acmc-1byq8
PubChem CID 2736913
Nombre IUPAC cloruro de 3,4-difluorobencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Difluorobenzenesulfonyl chloride
Densidad 1.586
Punto de ebullición 105°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.514
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 4802506
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.6
Porcentaje de pureza 97%