Learn More
3,4-Difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Maybridge
Código de producto. 10293712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10293712 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10293712 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB05941DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Difluorobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS 145758-05-0
Densidad 1.586g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H3ClF2O2S
Fórmula lineal F2C6H3SO2Cl
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,4-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-difluorobenzenesulphonyl chloride, 3,4-difluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-difluoro, 3,4-difluorophenyl chlorosulfone, 3,4-difluorobenzenesulfonylchloride, 3,4-difluorobenzene sulfonyl chloride, 3,4-difluorobenzenesulphonylchloride, pubchem1958, acmc-1byq8
Clave InChI FSGLUBQENACWCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)F)F
Nombre IUPAC cloruro de 3,4-difluorobencenosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 212.595
PubChem CID 2736913
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.6
Porcentaje de pureza 97%