Learn More
3,4-Difluorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11497906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497906 25 g 25 g
11487906 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14028.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34036-07-2
Fórmula molecular C7H4F2O
Peso molecular (g/mol) 142.105
Número MDL MFCD00010328
Clave InChI JPHKMYXKNKLNDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 3,4-difluoro, pubchem1413, 3,4 difluorobenzaldehyde, 3,4-diflourobenzaldehyde, 3.4-difluorobenzaldehyde, 3,4-difluoro-benzaldehye, 3,4-difluro-benzaldehyde, acmc-1ajc9, 3, 4-difluorobenzaldehyde, 3,4-difluoro benzaldehyde
PubChem CID 588088
Nombre IUPAC 3,4-difluorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Difluorobenzaldehyde
Densidad 1.288
Punto de ebullición 180°C
Temperatura de inflamación 69°C (156°F)
Índice de refracción 1.5
Cantidad 25 g
Beilstein 2241231
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.11
Porcentaje de pureza 98%