Learn More
3,4-Difluorobenzaldehído, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10114490 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10114490 5 g Frasco de vidrio 5 g
10645701 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10114490 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 271300050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34036-07-2 | C7H4F2O | 142.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34036-07-2
Fórmula molecular C7H4F2O
Peso molecular (g/mol) 142.1
Número MDL MFCD00010328
Clave InChI JPHKMYXKNKLNDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 3,4-difluoro, pubchem1413, 3,4 difluorobenzaldehyde, 3,4-diflourobenzaldehyde, 3.4-difluorobenzaldehyde, 3,4-difluoro-benzaldehye, 3,4-difluro-benzaldehyde, acmc-1ajc9, 3, 4-difluorobenzaldehyde, 3,4-difluoro benzaldehyde
PubChem CID 588088
Nombre IUPAC 3,4-difluorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Difluorobenzaldehyde
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2900g/mL
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal F2C6H3CHO
Índice de refracción 1.4990 to 1.5010
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.1
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Difluorobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.