Learn More
3,4-Difluoroanisol, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10266240 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10266240 5 g Frasco de vidrio 5 GR
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10266240 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 249550050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Difluoroanisole
Nombre de nota 98+%
CAS 115144-40-6
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.2300g/mL
Temperatura de inflamación 55°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H6F2O
Fórmula lineal F2C6H3OCH3
Índice de refracción 1.4675 to 1.4695
Número MDL MFCD00010730
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.23
Sinónimo 3,4-difluoroanisole, 1,2-difluoro-4-methoxy-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-methoxy, 3,4-difluoro-1-methoxybenzene, 1,2-difluor-4-methoxybenzol, pubchem3457, 3,4-difluoro-anisole, difluorobenzene,1-methoxy, acmc-2099pe
Clave InChI DSEVNUCNUTYYHW-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)F)F
Nombre IUPAC 1,2-difluoro-4-metoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 144.12
PubChem CID 568250
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.12
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Difluoroanisole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.