Learn More
3,4-Difluoroanisol, 98%
Código de producto. 11444084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444084 100 g 100 g
11424084 5 g 5 g
11434084 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444084 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12474.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 115144-40-6 | C7H6F2O | 144,121 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115144-40-6
Fórmula molecular C7H6F2O
Peso molecular (g/mol) 144.121
Número MDL MFCD00010730
Clave InChI DSEVNUCNUTYYHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-difluoroanisole, 1,2-difluoro-4-methoxy-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-methoxy, 3,4-difluoro-1-methoxybenzene, 1,2-difluor-4-methoxybenzol, pubchem3457, 3,4-difluoro-anisole, difluorobenzene,1-methoxy, acmc-2099pe
PubChem CID 568250
Nombre IUPAC 1,2-difluoro-4-metoxibenceno
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Difluoroanisole
Densidad 1.214
Temperatura de inflamación 55°C (131°F)
Índice de refracción 1.468
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 6717610
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.12
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación