Learn More
3,4-difluoroanilina-2,6-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Difluoroaniline-2,6-D2 |
| CAS | 1061566-62-8 |
| Fórmula molecular | C6 D2 H3 F2 N |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzen-2,6-d2-amine, 3,4-difluoro- (ACI), 3,4-Difluorobenzen-2,6-d2-amine (ACI), 2,6-Dideutero-3,4-difluoroaniline, 3,4-Difluoroaniline-2,6-d2, 3,4-Difluoroaniline-2,6-D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H5F2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3 H,9H2/i1D,3 D |
| SMILES | [2 H]c1cc(F)c(F)c([2 H])c1N |
| Nombre IUPAC | 2,6-dideuterio-3,4-difluoroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 131.1197 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0516 g/mol |
| Mostrar más |