Learn More
3',4'-Difluoroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402518
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11402518 5 g 5 g
11412518 25 g 25 g
11422518 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11402518
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15832.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 369-33-5 | C8H6F2O | 156.132 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 369-33-5
Fórmula molecular C8H6F2O
Peso molecular (g/mol) 156.132
Número MDL MFCD00009891
Clave InChI VWJSSJFLXRMYNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3',4'-difluoroacetophenone, 1-3,4-difluorophenyl ethanone, 3,4-difluoroacetophenone, 1-3,4-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,4-difluorophenyl, 1-3,4-difluoro-phenyl-ethanone, 3,4,-difluoroacetophenone, 1-acetyl-3,4-difluorobenzene, pubchem3089, acmc-209ipo
PubChem CID 123052
Nombre IUPAC 1-(3,4-difluorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',4'-Difluoroacetophenone
Punto de fusión 19°C to 20°C
Densidad 1.246
Punto de ebullición 94°C to 95°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.4916
Cantidad 5 g
Beilstein 2206856
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.13
Porcentaje de pureza 98%