Learn More
3,4-Difluoro-N-Fmoc-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468557 250 mg 250 miligramos
15448557 1 g 1 g
15458557 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15468557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52057.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 198560-43-9 | C24H19F2NO4 | 423.416 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 198560-43-9
Fórmula molecular C24H19F2NO4
Peso molecular (g/mol) 423.416
Número MDL MFCD00672550
Clave InChI IHSYIDJNVXPQRM-QFIPXVFZSA-N
Sinónimo fmoc-3,4-difluoro-l-phenylalanine, fmoc-phe 3,4-dif-oh, fmoc-l-3,4-difluorophe, fmoc-l-3,4-difluorophenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-3,4-difluorophenyl propanoic acid, fmoc-phe 3,4-f2-oh, 3,4-difluoro-n-fmoc-l-phenylalanine, fmoc-d-3,4-difluorophe, 2s-3-3,4-difluorophenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 12135342
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-(3,4-difluorofenil)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)propanoico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CC(=C(C=C4)F)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Difluoro-N-Fmoc-L-phenylalanine
Cantidad 250 mg
Beilstein 8947230
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.4
Porcentaje de pureza 95%