Learn More
3,4-Difluoro-N-(4-metilbencil)benzenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15486856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15486856 250 mg 250 miligramos
15476856 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486856 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61926.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 321705-77-5
Fórmula molecular C14H13F2NO2S
Peso molecular (g/mol) 297.32
Número MDL MFCD02556071
Clave InChI LUPVVMZLWZQPGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-difluoro-n-4-methylphenyl methyl benzenesulfonamide, 3,4-difluoro-n-4-methylbenzyl benzenesulfonamide, 3,4-difluorophenyl sulfonyl 4-methylphenyl methyl amine, 3,4-difluoro-n-4-methylphenyl methyl benzene-1-sulfonamide
PubChem CID 6467917
Nombre IUPAC 3,4-difluoro-N-[(4-metilfenil)metil]benzenosulfonamida
SMILES CC1=CC=C(CNS(=O)(=O)C2=CC(F)=C(F)C=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Difluoro-N-(4-methylbenzyl)benzenesulfonamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.32
Porcentaje de pureza 97%