Learn More
Ácido 3,4-difluorobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Difluorobenzoic acid |
| CAS | 455-86-7 |
| Fórmula molecular | C7 H4 F2 O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Benzoic acid, 3,4-difluoro- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 3,4-Difluorobenzoic acid (ACI), NSC 190686 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4F2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(F)c(F)c1 |
| Nombre IUPAC | ácido 3,4-difluorobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 158.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0179 |