Learn More
Ácido 3,4-difluorobenzoico, TRC
Código de producto. 30386252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30386252 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30386252 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44548050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Difluorobenzoic acid
CAS 455-86-7
Fórmula molecular C7 H4 F2 O2
Cantidad 50 g
Sinónimo Benzoic acid, 3,4-difluoro- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 3,4-Difluorobenzoic acid (ACI), NSC 190686
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4F2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1ccc(F)c(F)c1
Nombre IUPAC ácido 3,4-difluorobenzoico
Peso molecular (g/mol) 158.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0179