Learn More
3,4-Difluoro-4'-(4-etilciclohexil)bifenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15431478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15431478 1 g 1 g
15441478 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15431478 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55275.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134412-18-3
Fórmula molecular C20H22F2
Peso molecular (g/mol) 300.39
Número MDL MFCD12828121
Clave InChI TYZNCUASDJPXMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-difluoro-4'-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 4'-4-ethylcyclohexyl-3,4-difluoro-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4/'-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 1-3,4-difluorophenyl-4-4-ethylcyclohexyl benzene, 4-4-4-ethylcyclohexyl phenyl-1,2-difluorobenzene, 1,1'-biphenyl, 4'-4-ethylcyclohexyl-3,4-difluoro, 4'-4alpha-ethylcyclohexane-1beta-yl-3,4-difluorobiphenyl, 4-4-ethylcyclohexyl-3',4'-difluoro-1,1'-biphenyl #
PubChem CID 612308
SMILES CCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Difluoro-4'-(4-ethylcyclohexyl)biphenyl
Punto de fusión 68°C to 69°C
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 4'-(4-etilciclohexil)-3,4-difluoro-1,1'-bifenilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.39
Porcentaje de pureza 97%