Learn More
3,4-difluoro-1-nitrobenceno, TRC
Código de producto. 30380425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380425 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 30380425 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD445585500G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Difluoro-1-nitrobenzene
CAS 369-34-6
Fórmula molecular C6H3F2NO2
Cantidad 500 g
Sinónimo 1,2-Difluoro-4-nitrobenzene, 3,4-Difluoronitrobenzene, 4-Nitro-1,2-difluorobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3F2NO2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(F)c(F)c1
Nombre IUPAC 1,2-difluoro-4-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 159.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.0132