Learn More
3,4-dietilpirrol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Diethylpyrrole |
| CAS | 16200-52-5 |
| Fórmula molecular | C8H13N |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13N/c1-3-7-5-9-6-8(7)4-2/h5-6,9H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC1=CNC=C1CC |
| Peso molecular (g/mol) | 123.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.1048 |