Learn More
3,4-dietoxiciclobut-3-eno-1,2-diona, Thermo Scientific™
Código de producto. 10768243
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10768243 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10372015 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
10497554 100 g Frasco de vidrio ámbar 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10768243 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RDP00117EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 5231-87-8
Fórmula molecular C8H10O4
Peso molecular (g/mol) 170.164
Clave InChI DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, diethyl squarate, squaric acid diethyl ester, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-diethoxy, diethoxycyclobutenedione, diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-diethoxycyclobutenedione, 3,4-diethoxy-cyclobut-3-ene-1,2-dione, pubchem9741, acmc-209kyn
PubChem CID 123228
Nombre IUPAC 3,4-dietoxiciclobut-3-eno-1,2-diona
SMILES CCOC1=C(C(=O)C1=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Diethoxycyclobut-3-ene-1, 2-dione
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.16
Porcentaje de pureza 97%