Learn More
Ácido 3,4-dietoxibenzoico, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11312676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312676 25 g 25 g
11302676 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312676 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08717.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5409-31-4
Fórmula molecular C11H14O4
Peso molecular (g/mol) 210.229
Número MDL MFCD00002504
Clave InChI VVKCVAPLTRZJHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 3,4-diethoxy, benzoicacid34diethoxy, 3,4-diethoxy-benzoic acid, acmc-1apyn, ksc271i5p, 3,4-bis ethyloxy benzoic acid, 3,4-diethoxybenzoic acid
PubChem CID 79417
Nombre IUPAC ácido 3,4-dietoxibenzoico
SMILES CCOC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Diethoxybenzoic acid
Punto de fusión 167°C to 170°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2651892
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.23
Porcentaje de pureza 99%