Learn More
3,4-Dietoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10212322 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10212322 5 g 5 g
10414375 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10212322 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 305080050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5231-87-8 | C8H10O4 | 170.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5231-87-8
Fórmula molecular C8H10O4
Peso molecular (g/mol) 170.16
Número MDL MFCD00001333
Clave InChI DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, diethyl squarate, squaric acid diethyl ester, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-diethoxy, diethoxycyclobutenedione, diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-diethoxycyclobutenedione, 3,4-diethoxy-cyclobut-3-ene-1,2-dione, pubchem9741, acmc-209kyn
PubChem CID 123228
Nombre IUPAC 3,4-dietoxiciclobut-3-eno-1,2-diona
SMILES CCOC1=C(C(=O)C1=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Diethoxy-3-cyclobutene-1, 2-dione
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 95.0°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5080 to 1.5100
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.15
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido