Learn More
3,4-Diclorololueno, TRC
Código de producto. 30385717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385717 5 g
30372806 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30385717 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4367555G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-75-0
Fórmula molecular C7 H6 Cl2
Peso molecular (g/mol) 161.03
Sinónimo Toluene, 3,4-dichloro- (8CI), 1,2-Dichloro-4-methylbenzene, 3,4-Dichlorotoluene, NSC 8765
Nombre IUPAC 1,2-dicloro-4-metilbenceno
SMILES Cc1ccc(Cl)c(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichlorotoluene
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6Cl2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.9847