Learn More
3,4-Diclorotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429662 250 g 250 g
11419662 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429662 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10763.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-75-0 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-75-0
Fórmula molecular C7H6Cl2
Peso molecular (g/mol) 161.025
Número MDL MFCD00000556
Clave InChI WYUIWKFIFOJVKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dichlorotoluene, benzene, 1,2-dichloro-4-methyl, toluene, 3,4-dichloro, 3,4-dichloro-toluene, ksc486q9r, chembl47525, benzene,2-dichloro-4-methyl, 1,2-dichloro-4-methyl-benzene, #
PubChem CID 7256
Nombre IUPAC 1,2-dicloro-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichlorotoluene
Punto de fusión ∼-15°C
Densidad 1.251
Punto de ebullición 200°C to 202°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Índice de refracción 1.547
Cantidad 250 g
Número UN UN3082
Beilstein 1931687
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.03
Porcentaje de pureza 98%