Learn More
3,4-Diclorotolueno-2,5,6-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dichlorotoluene-2,5,6-D3 |
| CAS | 1219795-29-5 |
| Fórmula molecular | C7 D3 H3 Cl2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 1,2-Dichloro-4-methylbenzene-3,5,6-d3, 3,4-Dichlorotoluene-d3, 3,4-Dichlorotoluene-2,5,6-d3, 3,4-Dichlorotoluene-2,5,6-D3, 4,5-Dichlorotoluene-2,3,6-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H6Cl2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4 H,1H3/i2D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(Cl)c([2 H])c1C |
| Nombre IUPAC | 1,2-dicloro-3,4,6-trideuterio-5-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 164.047 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0035 g/mol |
| Mostrar más |