Learn More
3,4-Diclorotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348575 5 g 5 g
11338575 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348575 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12031.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5858-17-3 | C6H4Cl2S | 179.058 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5858-17-3
Fórmula molecular C6H4Cl2S
Peso molecular (g/mol) 179.058
Número MDL MFCD00004840
Clave InChI HNJZDPKMMZXSKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dichlorothiophenol, 3,4-dichloro thiophenol, benzenethiol, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzene-1-thiol, pubchem6803, 3,4dichloro-thiophenol, acmc-1aset, 3,4-dichloro-thiophenol, 3 ,4-dichlorobenzenethiol, 3,4-dichlorophenylmercaptan
PubChem CID 79964
Nombre IUPAC 3,4-diclorobencenotiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1S)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichlorothiophenol
Densidad 1.407
Punto de ebullición 119°C to 120°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.623
Cantidad 5 g
Beilstein 2042869
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.07
Porcentaje de pureza 97%