Learn More
3',4'-dicloropropiofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3',4'-Dichloropropiophenone |
| CAS | 6582-42-9 |
| Fórmula molecular | C9 H8 Cl2 O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1-(3,4-Dichlorophenyl)-1-propanone, 3',4'-Dichloropropiophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8Cl2O/c1-2-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(3,4-Diclorofenil)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 203.065 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.995 |